Learn More
Sal sódica de hidroxicerivastatina-d3, TRC
Código de producto. 30396431
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396431 0.5 mg 0.50 miligramo
30400053 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30396431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9002520.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Cerivastatin-d3 Sodium Salt
Fórmula molecular C26H30D3FNNaO6
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-5-[(methoxy-d3)-methyl]-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, M-23 Metabolite-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C26H34FNO6.Na/c1-15(2)25-21(10-9-19(30)11-20(31)12-23(32)33)24(17-5-7-18(27)8-6-17)22(14-34-4)26(28-25)16(3)13-29;/h5-10,15-16,19-20,29-31H,11-14H2,1-4H3,(H,32,33);/q;+1/p-1/b10-9+;/t16-,19-,20-;/m1./s1/i4D3;
SMILES C[C@H](CO)C1=NC(C(C)C)=C(/C=C/[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)C(C2=CC=C(F)C=C2)=C1COC([2H])([2H])[2H]
Peso molecular (g/mol) 500.55