Learn More
Sal sódica de hidroxicerivastatina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Cerivastatin-d3 Sodium Salt |
| Fórmula molecular | C26H30D3FNNaO6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophenyl)-6-[(1S)-2-hydroxy-1-methylethyl]-5-[(methoxy-d3)-methyl]-2-(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Sodium Salt, M-23 Metabolite-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34FNO6.Na/c1-15(2)25-21(10-9-19(30)11-20(31)12-23(32)33)24(17-5-7-18(27)8-6-17)22(14-34-4)26(28-25)16(3)13-29;/h5-10,15-16,19-20,29-31H,11-14H2,1-4H3,(H,32,33);/q;+1/p-1/b10-9+;/t16-,19-,20-;/m1./s1/i4D3; |
| SMILES | C[C@H](CO)C1=NC(C(C)C)=C(/C=C/[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O[Na])=O)C(C2=CC=C(F)C=C2)=C1COC([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 500.55 |