Learn More
Hidroxi Celecoxib, TRC
Código de producto. 30396952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30396952 10 mg -
30391570 25 mg -
30397619 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94658010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170571-00-3
Fórmula molecular C17 H14 F3 N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 397.37
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-[5-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]- (9CI, ACI), 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide (ACI), 4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, Hydroxymethylcelecoxib, Hydroxymethyl Celecoxib, Hydroxy Celecoxib
Nombre IUPAC 4-[5-[4-(hidroximetil)fenilo]-3-(trifluorometil)pirazol-1-il]benzenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)n2nc(cc2c3ccc(CO)cc3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxymethylcelecoxib (4-[5-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F3N3O3S/c18-17(19,20)16-9-15(12-3-1-11(10-24)2-4-12)23(22-16)13-5-7-14(8-6-13)27(21,25)26/h1-9,24H,10H2,(H2,21,25,26)
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0708
Porcentaje de pureza >95%