Learn More
Hidroxibupropión, TRC
Código de producto. 17992995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992995 5 mg 5 miligramos
17913955 10 mg 10 miligramos
17911595 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17992995 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8306755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 357399-43-0
Fórmula molecular C13 H18 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 255.74
Sinónimo 2-Morpholinol, 2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-, 2-(3-Chlorophenyl)-3,5,5-trimethyl-2-morpholinol, 2-Hydroxy-2-(3-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine, Hydroxy Bupropion, Bupropion Morpholinol, Bupropion-morpholinol
Nombre IUPAC 2-(3-clorofenil)-3,5,5-trimetilmorfolina 2-ol
SMILES CC1NC(C)(C)COC1(O)c2cccc(Cl)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Bupropion
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.1026
Porcentaje de pureza >95%