Learn More
Hidrocloruro de hidroxibupropión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy Bupropion Hydrochloride |
| CAS | 866563-95-3 |
| Fórmula molecular | C13H18ClNO2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18ClNO2.ClH/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10;/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3;1H |
| SMILES | ClC1=CC=CC(C2(OCC(C)(NC2C)C)O)=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-(3-clorofenil)-3,5,5-trimetilmorfolin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 292.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.08 |