Learn More
Hidroxibupropión-d6, TRC
Código de producto. 30398301
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30398301 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398301 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83067710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Bupropion-d6
CAS 1216893-18-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13H12D6ClNO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Hydroxy-2-(3’-chlorophenyl)-3,5,5-trimethylmorpholine-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18ClNO2/c1-9-13(16,17-8-12(2,3)15-9)10-5-4-6-11(14)7-10/h4-7,9,15-16H,8H2,1-3H3/i2D3,3D3
SMILES OC1(C2=CC(Cl)=CC=C2)C(C)NC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CO1
Peso molecular (g/mol) 261.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.1403
Porcentaje de pureza >95