Learn More
Sal de ácido trifluoroacético hidroxi-brimonidina, TRC
Código de producto. 17982605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982605 25 mg 25 miligramos
17952605 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH83000025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391054-10-6
Fórmula molecular C11 H12 Br N5 O . C2 H F3 O2
Peso molecular (g/mol) 424.1732
Sinónimo Brimonidine EP Impurity G
Nombre IUPAC 1-(2-aminoetil)-3-(5-bromoquinoxalina-6-il)urea; Ácido 2,2,2-trifluoroacético
SMILES NCCNC(=O)Nc1ccc2nccnc2c1Br.OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Brimonidine Trifluoroacetic Acid Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12BrN5O.C2HF3O2/c12-9-7(17-11(18)16-4-3-13)1-2-8-10(9)15-6-5-14-8;3-2(4,5)1(6)7/h1-2,5-6H,3-4,13H2,(H2,16,17,18);(H,6,7)
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.0154
Porcentaje de pureza >95%