Learn More
Hidroxi-Bosentán, TRC
Código de producto. 30406570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406570 5 mg 5 miligramos
30402001 1 mg -
30404709 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8302705MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 253688-60-7
Fórmula molecular C27 H29 N5 O7 S
Peso molecular (g/mol) 567.61
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzenesulfonamide, Hydroxybosentan, Ro 48-5033, Ro 48-8634
Nombre IUPAC N-[6-(2-hidroxietoxi)-5-(2-metoxifenoxi)-2-pirimidina-2-ilpirimidina-4-il-il-4-4-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)benzenosulfonamida
SMILES COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)CO)nc(nc2OCCO)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Bosentan
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.1788