Learn More
Hidroxi-Bosentán-d4, TRC
Código de producto. 30407990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407990 1 mg
30400957 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30407990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8302721MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1065472-91-4
Fórmula molecular C27 2H4 H25 N5 O7 S
Peso molecular (g/mol) 571.64
Sinónimo 4-(2-Hydroxy-1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy-d4)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-benzenesulfonamide, Ro 48-8634-d4, Ro 48-5033-d4
Nombre IUPAC 4-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)-N-[5-(2-metaxifenoxi)-2-pirimidina-2-il-6-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietoxi)pirimidina-4-il]benzenosulfonamida
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Oc1nc(nc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C(C)(C)CO)c1Oc3ccccc3OC)c4ncccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hydroxy Bosentan-d4
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H29N5O7S/c1-27(2,17-34)18-9-11-19(12-10-18)40(35,36)32-23-22(39-21-8-5-4-7-20(21)37-3)26(38-16-15-33)31-25(30-23)24-28-13-6-14-29-24/h4-14,33-34H,15-17H2,1-3H3,(H,30,31,32)/i15D2,16D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 571.2039