Learn More
Hidroxiatrazina, TRC
Código de producto. 30138579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138579 100 mg 100 miligramos
17953505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH828600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2163-68-0
Fórmula molecular C8 H15 N5 O
Peso molecular (g/mol) 197.24
Sinónimo s-Triazin-2-ol, 4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (7CI,8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylethyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-isopropylamino-s-triazine, 2-Hydroxy-4-isopropylamino-6-ethylamino-s-triazine, 2-Hydroxyatrazine, 2-Oxy-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, Atrazine-hydroxy, G 34048, Hydroxyatrazine, N-Ethyl-6-hydroxy-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Nombre IUPAC 4-(etilamino)-6-(propan-2-ilamino)-1,3,5-triazina-2-ol
SMILES CCNc1nc(O)nc(NC(C)C)n1
Specifica
Nombre del producto químico o material Hydroxyatrazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15N5O/c1-4-9-6-11-7(10-5(2)3)13-8(14)12-6/h5H,4H2,1-3H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.1277
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.