Learn More
Hidroxi Adapaleno, TRC
Código de producto. 17963175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963175 2.5 mg 2.50 miligramo
17914045 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7500452.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346599-76-5
Fórmula molecular C28H28O4
Peso molecular (g/mol) 428.52
Sinónimo 6-[3-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)(C5)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy Adapalene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H28O4/c1-32-25-7-6-22(20-2-3-21-10-23(26(29)30)5-4-19(21)9-20)11-24(25)27-12-17-8-18(13-27)15-28(31,14-17)16-27/h2-7,9-11,17-18,31H,8,12-16H2,1H3,(H,29,30)
Porcentaje de pureza >95%