Learn More
Hidroxi acetildenafil, TRC
Código de producto. 30009345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009345 50 mg 50 miligramos
17902995 10 mg 10 miligramos
17931265 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009345 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH73994050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147676-56-0
Fórmula molecular C25 H34 N6 O4
Peso molecular (g/mol) 482.58
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[2-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]acetyl]phenyl]-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), Hydroxyhongdenafil
Nombre IUPAC 5-[2-etoxi-5-[2-[4-(2-hidroxietil)piperazina-1-il]acetil]fenil]-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)CN4CCN(CCO)CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxyacetildenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34N6O4/c1-4-6-19-22-23(29(3)28-19)25(34)27-24(26-22)18-15-17(7-8-21(18)35-5-2)20(33)16-31-11-9-30(10-12-31)13-14-32/h7-8,15,32H,4-6,9-14,16H2,1-3H3,(H,26,27,34)
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.2642
Porcentaje de pureza >95%