Learn More
Hidroxi-4-metilftalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxy-4-methylphthalazine |
| CAS | 5004-48-8 |
| Fórmula molecular | C9 H8 N2 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Phthalazinone, 4-methyl-, 1-Phthalazinol, 4-methyl- (6CI), 4-Methyl-1(2H)-phthalazinone, 4-Methyl-1-phthalazinol, 4-Methyl-1-phthalazinone, ICX 56274004, NSC 116342 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2O/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(12)11-10-6/h2-5H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC1=NNC(=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-metil-2H-ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0637 |