Learn More
Carbamato de hidroxi-2-fenilpropilo, TRC
Código de producto. 30137638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137638 5 mg 5 miligramos
30134466 100 mg 100 miligramos
30003720 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9512455MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25451-53-0
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Sinónimo 2-Phenyl-1,3-propanediol 1-Carbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediol Monocarbamate, 2-Phenyl-1,3-propanediyl Monocarbamate, Sch 54388, W 873, USP Felbamate Related Compound A;
Nombre IUPAC (3-hidroxi-2-fenilpropilo) carbamato
SMILES NC(OCC(C1=CC=CC=C1)CO)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy-2-phenylpropyl Carbamate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c11-10(13)14-7-9(6-12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2,(H2,11,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895