Learn More
Ácido (hidroxi-2-naftilmetil)fosfónico, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456069 25 mg 25 miligramos
15446069 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15456069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63913.MB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Un inhibidor selectivo de la tirosina quinasa del receptor de insulina
Un inhibidor selectivo de la tirosina quinasa del receptor de insulina
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132541-52-7
Fórmula molecular C11H11O4P
Peso molecular (g/mol) 238.179
Número MDL MFCD00674174
Clave InChI AMJJLDJPDLKNJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hnmpa, hydroxy-2-naphthalenylmethyl phosphonic acid, hydroxy 2-naphthyl methanephosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methylphosphonic acid, hydroxy naphthalen-2-yl methyl phosphonic acid, phosphonic acid, p-hydroxy-2-naphthalenylmethyl, oh-name-pa, acmc-1cglf, biomolki_000021, biomolki2_000010
PubChem CID 129317
Nombre IUPAC ácido [hidroxi(naftalen-2-il)metil]fosfonico
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Hydroxy-2-naphthylmethyl)phosphonic acid
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
RU– Solo para uso en investigación