Learn More
Ácido hidroxi(2-naftil)metanofosfónico, TRC
Código de producto. 30400598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30400598 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30400598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9485755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxy(2-naphthyl)methanephosphonic Acid
CAS 132541-52-7
Fórmula molecular C11H11O4P
Cantidad 5 mg
Sinónimo P-(Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, (Hydroxy-2-naphthalenylmethyl)phosphonic Acid, HNMPA
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11O4P/c12-11(16(13,14)15)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11-12H,(H2,13,14,15)
SMILES OC(c1ccc2ccccc2c1)P(=O)(O)O
Nombre IUPAC ácido [hidroxi(naftalen-2-il)metil]fosfonico
Peso molecular (g/mol) 238.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.0395