Learn More
Hydroxocobalamin monohydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Hydroxocobalamin monohydrochloride (Vitamin B12a monohydrochloride) is an injectable naturally occurring form of vitamin B12 with a favorable adverse effect profile, used as a dietary supplement in the treatment of vitamin B12 deficiency including pernicious anemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroxocobalamin monohydrochloride |
| CAS | 59461-30-2 |
| Color | Negro |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H90ClCoN13O15P |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Vitamin B12a monohydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (72.32 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (18.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC12[N]([Co+3]34([N]5=CN(C(OC(CO)C6OP7([O-])=O)C6O)C8=C5C=C(C)C(C)=C8)([OH-])[N-]9C2C(CC(N)=O)C(C)(CCC(NCC(C)O7)=O)C9=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%10(C)C)=[N]3C%10=CC%11=[N]4C(C(CC(N)=O)(C)C%11CCC(N)=O)=C%12C)=C%12C(CCC(N)=O)C1(C)CC(N)=O.Cl[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 1382.82 |
| Mostrar más |