Learn More
Acetato de hidroxocobalamina, TRC
Código de producto. 30397178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397178 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30397178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82680050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroxocobalamin Acetate
CAS 22465-48-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C64 H91 Co N13 O16 P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Hydroxocobalamin acetate, Coα-[α-(5,6-dimethylbenzimidazolyl)]-Coβ-hydroxocobamide acetate, Cobinamide, Co-(acetato-κO)-, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with (5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-κN3), Cobalamin, acetato- (6CI), Cobinamide, acetate (salt) hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Cobinamide, acetate (salt) hydroxide, dihydrogen phosphate (ester), inner salt, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole (8CI), Cobinamide, acetate phosphate, 3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole, inner salt (7CI), Acetatocobalamin, Depo-gamma, Fresmin S, Hydroxycobalamine acetate, Novidroxin, Twelvmin
Fórmula InChI InChI=1S/C62H90N13O14P.C2H4O2.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2(3)4;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);1H3,(H,3,4);/q;;+3/p-3/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57+,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
SMILES C[C@@H]1CNC(=O)CC[C@]2(C)[C@@H](CC(=O)N)[C@H]3N4C2=C(C)C5=N6C(=CC7=N8C(=C(C)C9=N([C@]3(C)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]9CCC(=O)N)[Co+]468(OC(=O)C)N%10=CN([C@H]%11O[C@H](CO)[C@@H](OP(=O)([O-])O1)[C@H]%11O)c%12cc(C)c(C)cc%10%12)[C@@](C)(CC(=O)N)[C@@H]7CCC(=O)N)C(C)(C)[C@@H]5CCC(=O)N
Peso molecular (g/mol) 1388.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1387.5776
Porcentaje de pureza >95