Learn More
Hidrotalcita, sintética, TRC
Código de producto. 30137859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137859 100 g 100 g
30136483 50 g 50 g
30012786 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137859 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714835100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11097-59-9
Fórmula molecular CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Peso molecular (g/mol) 603.977
Nombre IUPAC hexamagnesio; hexahidroxialuminio; carbonato; tetrahidróxido; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrotalcite, synthetic
Cantidad 100 g
Sinónimo Aluminate (Al(OH)63-), (OC-6-11)-, magnesium carbonate hydroxide (2:6:1:4), Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.9409