Learn More
Hidrotalcita, sintética, TRC
Código de producto. 30012786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012786 10 g 10 g
30137859 100 g 100 g
30136483 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71483510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11097-59-9
Fórmula molecular CO3 . 6Mg . 4HO . 4H2O . 2AlH6O6
Peso molecular (g/mol) 603.977
Nombre IUPAC hexamagnesio; hexahidroxialuminio; carbonato; tetrahidróxido; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O[Al](O)(O)(O)(O)O.O[Al](O)(O)(O)(O)O.[O-]C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrotalcite, synthetic
Cantidad 10 g
Sinónimo (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane, Magnesium, (carbonato)hexadecahydroxydialuminumhexa-, Aluminum, (carbonato)hexadecahydroxyhexamagnesiodi-, Carbonic acid, aluminum-magnesium complex, Magnesium aluminum hydroxycarbonate, Aluminum magnesium carbonate hydroxide, Magnesium aluminum hydroxy carbonate, Mg Al Hydrotalcite
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Al.6Mg.20H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;;;;20*1H2/q;2*+6;6*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-18
Formula Weight (peso de la fórmula) 601.9409