Learn More
Sal potásica de ácido hidroquinonasulfónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338145
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338145 500 g 500 g
11328145 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338145 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08406.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21799-87-1 | C6H5KO5S | 228.259 g/mol
It is employed in the synthesis and properties of sulfonated polyarylene ether nitrile copolymers for PEM with high thermal stability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis y las propiedades de los copolímeros de nitrilo con éter de poliarieno sulfonado para PEM con alta estabilidad térmica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21799-87-1
Fórmula molecular C6H5KO5S
Peso molecular (g/mol) 228.259
Número MDL MFCD00007475
Clave InChI VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
PubChem CID 23672329
Nombre IUPAC potasio; 2,5-dihidroxibenzenosulfonato
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinonesulfonic acid potassium salt
Punto de fusión ∽251°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 5187027
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza ≥98%