Learn More
Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, tech., ACROS Organics™
Código de producto. 10021841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10021841 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10021841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 354680050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Nombre de nota tech.
CAS 21799-87-1
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C6H5KO5S
Fórmula lineal (HO)2C6H3SO3K
Número MDL MFCD00007475
Cantidad 5 g
Sinónimo potassium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, hydroquinonesulfonic acid potassium salt, potassium2,5-dihydroxybenzenesulfonate, unii-249e3f00ep, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, monopotassium salt, 2,5-dihydroxybenzenesulfonic acid potassium salt, potassium hydroquinonesulfonate, hydroquinone sulfonic acid potassium salt, hydroquinone sulfonic acid, potassium salt, benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, potassium salt 1:1
Clave InChI VKDSBABHIXQFKH-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)S(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; 2,5-dihidroxibenzenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 228.259
PubChem CID 23672329
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Grado Técnico
Forma física Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone sulfonic acid, potassium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.