Learn More
Ácido hidroquinona-O,O'-diacético, 98%
Descripción
El ácido hidroquinona-O,O'-diacético se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El ácido hidroquinona-O,O′-diacético se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hydroquinone-O,O'-diacetic acid |
| Punto de fusión | ∼255°C (decomposition) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1984454 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.19 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.