Learn More
Ácido hidroquinona-O,O'-diacético, 98%
Código de producto. 11455257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455257 5 g 5 g
11465257 25 g 25 g
11475257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22645.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2245-53-6 | C10H10O6 | 226,18 g/mol
El ácido hidroquinona-O,O'-diacético se utiliza como intermedio de síntesis química orgánica.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El ácido hidroquinona-O,O′-diacético se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2245-53-6
Fórmula molecular C10H10O6
Peso molecular (g/mol) 226.18
Número MDL MFCD00016816
Clave InChI DNXOCFKTVLHUMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diacetic acid, 1,4-phenylenedioxydiacetic acid, hydroquinone-o,o'-diacetic acid, 1,4-dicarboxymethoxybenzene, hydroquinone-o,o-diacetic acid, acetic acid, p-phenylenedioxy di, acetic acid, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy bis, 2-4-carboxymethoxy phenoxy acetic acid
PubChem CID 75251
Nombre IUPAC ácido 2-[4-(carboximetoxi)fenoxi]acético
SMILES OC(=O)COC1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone-O,O'-diacetic acid
Punto de fusión ∼255°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1984454
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.19
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación