Learn More
Hidroquinona-d4, TRC
Código de producto. 30138267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138267 50 mg 50 miligramos
30134837 500 mg 500 miligramos
17909249 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138267 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71471750MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25294-85-3
Fórmula molecular C6H2D4O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Sinónimo Hydroquinone (ring D4), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-diol, Hydroquinone-2,3,5,6-d4 (8CI), (2H4)Benzene-1,4-diol, 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4;
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuteriobenzeno-1,4-diol
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone-d4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0619