Learn More
Hidroquinona D4 (anillo D4), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroquinone-d4 |
| CAS | 25294-85-3 |
| Fórmula molecular | C6H2D4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenediol-d4, 1,4-Benzoquinol-d4, 1,4-Dihydroxybenzene-d4, Dihydroquinone-d4, Eldopacque-d4, Eldopaque-d4, Eldopaque Forte-d4, Eldoquin-d4, 4-Hydroxyphenol-d4, p-Hydroxyphenol-d4, p-Phenylenediol-d4, p-Quinol-d4; |
| SMILES | OC1=C([2H])C([2H])=C(O)C([2H])=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |