Learn More
Hidroquinona bis(2-hidroxietil)éter, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10092900 100 g 100 g
10420111 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218221000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-38-1
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002861
Clave InChI WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hidroxietoxi)fenoxi]etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl)ether
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 104.0°C to 107.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 185.0°C to 200.0°C (0.3 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(OCH2CH2OH)2
Cantidad 100 g
Beilstein 06, III, 4406
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: ca 4g/100mL ethanol,ca 4g/100mL acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino o copos