Learn More
Éter de bis(2-hidroxietil) hidroquinona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436956 2500 g 2500 g
11416956 100 g 100 g
11426956 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24037.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104-38-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether is used to produce 1,4-bis-(2-bromo-ethoxy)-benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éter de bis(2-hidroxietil) hidroquinona se utiliza para producir 1,4-bis-(2-bromo-etoxi)-benceno.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Almacenénese bajo gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua. Es higroscópico por naturaleza. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-38-1
Fórmula molecular C10H14O4
Peso molecular (g/mol) 198.218
Número MDL MFCD00002861
Clave InChI WTPYFJNYAMXZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone bis 2-hydroxyethyl ether, 1,4-bis 2-hydroxyethoxy benzene, vernatzer 30/10, 2,2'-1,4-phenylenebis oxy diethanol, hydroquinone di 2-hydroxyethyl ether, hydroquinone diethylol ether, 2,2'-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxy diethanol, 2,2'-p-phenylenedioxydiethanol, 2-4-2-hydroxyethoxy phenoxy ethanol
PubChem CID 66912
Nombre IUPAC 2-[4-(2-hidroxietoxi)fenoxi]etanol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCO)OCCO
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydroquinone bis(2-hydroxyethyl) ether
Punto de fusión 100°C to 102°C
Cantidad 2500 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 95%