Learn More
Hidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490243 250 g 250 g
11480243 1000 g 1000 g
11400253 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490243 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11411.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Hydroquinone is used as a reducing agent and finds applications in black and white photographic developers for film and paper along with 4-(methylamino)phenol sulfate (metol). In this application, silver halides are reduced to elemental silver. It acts as a polymerization inhibitor which prevents polymerization of acrylic acid, methyl methacrylate, cyanoacrylate and other monomers. It undergoes mild oxidation to convert into parabenzoquinone. It is also used as an intermediate to produce antioxidants for rubber and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La hidroquinona se utiliza como agente reductor y en el revelado de fotografía en blanco y negro para películas y papel junto con el sulfato de 4-(metilamino)fenol (metol). En este uso, los haluros de plata se reducen a plata elemental. Actúa como un inhibidor capaz de prevenir la polimerización del ácido acrílico, el metacrilato de metilo, el cianoacrilato y otros monómeros. Al sufrir una oxidación suave, se convierte en parabenzoquinona. También se utiliza como intermedio en la producción de antioxidantes para el caucho y los alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol, éter dietílico, acetona, benceno y tetracloruro de carbono.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-31-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.112
Número MDL MFCD00002339
Clave InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone
Punto de fusión 170°C to 172°C
Densidad 1.32
pH 3.75
Punto de ebullición 285°C to 287°C
Temperatura de inflamación 165°C (329°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Número UN UN3077
Beilstein 605970
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,4808
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroquinone