Learn More
Hidroquinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10734621 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10734621 2 kg Frasco de plástico 2 Kg
10500391 500 g Frasco de plástico 500 g
10338573 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10734621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120910020
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-31-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002339
Clave InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 170.0°C to 174.0°C
Color Blanco
Densidad 1.32
Punto de ebullición 285.0°C to 287.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2 kg
Beilstein 06, 836
Fieser 05,341; 14,249
Índice Merck 15, 4845
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales como agujas o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.