Learn More
Hidroquinona, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10012840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 Kg
5 g
50 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10012840 50 g Frasco de plástico 50 g
10313292 5 g Frasco de vidrio 5 g
10454715 250 g Frasco de plástico 250 GR
10761335 1 kg Frasco de plástico 1 KG
15149253 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10012840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219930500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.10€
    24.65€ / 50 g
    Ahorro 2.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-31-9 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-31-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002339
Clave InChI QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydroquinone, 1,4-benzenediol, quinol, 1,4-dihydroxybenzene, p-benzenediol, 4-hydroxyphenol, p-hydroquinone, p-hydroxyphenol, p-dihydroxybenzene, benzoquinol
PubChem CID 785
ChEBI CHEBI:17594
Nombre IUPAC benceno-1,4-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinone
Nombre de nota p.a.
Punto de fusión 170.0°C to 174.0°C
Color Blanco
Densidad 1.32
Punto de ebullición 285.0°C to 287.0°C
Temperatura de inflamación 165°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H4(OH)2
Cantidad 50 g
Beilstein 06,836
Fieser 05,341; 14,249
Índice Merck 15,4845
Información de solubilidad Solubility in water: 70g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene,readily soluble in ethanol,acetone and methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Cristales como agujas o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydroquinone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.