Learn More
Hydroquinine, MedChemExpress
Código de producto. 16467826
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16467826 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16467826 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY42034
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Hydroquinine is a cinchona alkaloid, can be used in the preparation of its derivatives such as C9 epihydroquinine, 9-acetoxy-10,11-dihydroquinine and 10,11-dihydroquinine monohydrochloride.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinine
Forma física Solid
CAS 522-66-7
Color White to Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 130 mg/mL (398.25 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]([N@](C1)CC2)[C@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43
Peso molecular (g/mol) 326.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.43
Porcentaje de pureza 97.0%