Learn More
Clorhidrato de hidroquinidina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de hidroquinidina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydroquinidine Hydrochloride |
| CAS | 1476-98-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydroquinidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H26 N2 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, hydrochloride (1:1), (9S)-, Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, monohydrochloride, (9S)- (9CI), Hydroquinidine, monohydrochloride (8CI), 10,11-Dihydroquinidine monohydrochloride, DHQ hydrochloride, Dihydroquinidine hydrochloride, Hydroquinidine hydrochloride, Serecor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H26N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34 |
| Nombre IUPAC | (S)-[(2R,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol;clorhidrato |
| Mostrar más |