Learn More
Clorhidrato de hidroquinidina, LoGiCal
Código de producto. 30459863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459863 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459863 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3098.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydroquinidine Hydrochloride
CAS 1476-98-8
Nombres de analitos o componentes Hydroquinidine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H26 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, hydrochloride (1:1), (9S)-, Cinchonan-9-ol, 10,11-dihydro-6'-methoxy-, monohydrochloride, (9S)- (9CI), Hydroquinidine, monohydrochloride (8CI), 10,11-Dihydroquinidine monohydrochloride, DHQ hydrochloride, Dihydroquinidine hydrochloride, Hydroquinidine hydrochloride, Serecor
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O2.ClH/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;/h4-6,8,11,13-14,19-20,23H,3,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t13-,14-,19+,20-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC[C@H]1CN2CC[C@H]1C[C@@H]2[C@@H](O)c3ccnc4ccc(OC)cc34
Nombre IUPAC (S)-[(2R,4S,5R)-5-etil-1-azabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metoxiquinolin-4-il)metanol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 362.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.1761 g/mol