Learn More
Spectrum™ Labs Tubo de diálisis hidrófilo
Código de producto. 11327030
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
1000 kDa
300 kDa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Tamaño de la unidad
11327030 300 kDa cada uno
12787516 1000 kDa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327030 Proveedor Spectrum™ Labs N.º de proveedor 131450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    960.00€
    579.00€ / paquete de 1
    Ahorro 381.00€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Membranas de diálisis de separación de ultra alta pureza
Membrana de diálisis de separación de ultra alta pureza. El Spectra/Por™ Las membranas de diálisis de éster de celulosa (CE) ofrecen una excelente selección de corte de peso molecular (MWCO) para la separación de especies iónicas y macromoléculas. El proceso de fabricación avanzado proporciona membranas de diálisis de CE con una pureza extremadamente alta y dispone de una superficie biológica inerte para obtener una recuperación de muestras óptima. Las membranas tubulares CE simétricas se suministran en forma de membrana tubular húmeda y no estéril.
Resistencia química
Las variables de temperatura, concentraciones, duraciones de exposición y otros factores pueden afectar el uso del producto. Las membranas CE son sensibles a disolventes orgánicos en concentraciones superiores al 5% en agua. Los disolventes polares fuertes como la acetona, la metiletilcetona (MEK) o el dioxano causarán daños irreparables en las membranas. Los alcoholes inferiores, como el metanol y el isopropanol, se pueden utilizar con membranas de CE a una exposición corta o con bajas concentraciones.
  • Membranas de diálisis porosas moleculares uniformes e hidrófilas
  • Nueve MWCO: 100D a 500D, 500D a 1000D, 3, 5kD a 5kD, 8kD a 10kD, 20kD, 50kD, 100kD, 300kD y 1000kD
  • Cuatro anchos planos: 10 mm, 16 mm, 24 mm, 33 mm
  • No se requiere una limpieza previa con productos químicos especiales
  • Membranas tubulares de CE Biotech no estériles
  • Suministradas húmedas con ácida sódica al 0,1 %
  • Se suministra en longitud de 10 m (húmedo)
Especificaciones
Tipo de producto Tubos para diálisis
MWCO 300 kDa
Diámetro (métrico) 10 mm
Longitud (métrico) 10 m
Capacidad (métrico) 0,79 ml/cm
Cantidad 1 Unidad