Learn More
Brannan™ Ajuste del medio cargado por gravedad específica del hidrómetro para la tensión superficial 1,300 a 1,350 x 0,001 SG 270 mm Brannan
Código de producto. 12871468
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
12871468 270 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12871468 Proveedor Brannan™ N.º de proveedor 10/930/0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Densímetro de carga de ranura para una variedad de rangos de tensión superficial.
Especificaciones
Tipo Hidrómetro de gravedad específica
Incrementos 0.001 g/mL
Longitud (métrico) 270 mm
Densidad (métrico) De 1,30 a 1.35 g/ml
Material Vidrio de sosa
Tipo de lastre Granalla de acero