Learn More
Pomalidomida hidrolizada M11, TRC
Código de producto. 30396912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396912 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396912 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71490550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrolyzed Pomalidomide M11
CAS 2635-64-5
Fórmula molecular C13H13N3O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-Amino-α-(3-amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O5/c14-7-3-1-2-6-10(7)12(19)16(11(6)18)8(13(20)21)4-5-9(15)17/h1-3,8H,4-5,14H2,(H2,15,17)(H,20,21)
SMILES O=C(O)C(N1C(=O)C=2C=CC=C(N)C2C1=O)CCC(=O)N
Nombre IUPAC Ácido 5-amino-2-(4-amino-1,3-dioxoisoindolin-2-il)-5-oxopentanoico
Peso molecular (g/mol) 291.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.09