Learn More
Pomalidomida hidrolizada M11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrolyzed Pomalidomide M11 |
| CAS | 2635-64-5 |
| Fórmula molecular | C13H13N3O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-α-(3-amino-3-oxopropyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O5/c14-7-3-1-2-6-10(7)12(19)16(11(6)18)8(13(20)21)4-5-9(15)17/h1-3,8H,4-5,14H2,(H2,15,17)(H,20,21) |
| SMILES | O=C(O)C(N1C(=O)C=2C=CC=C(N)C2C1=O)CCC(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-2-(4-amino-1,3-dioxoisoindolin-2-il)-5-oxopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.09 |