Learn More
Pomalemida hidrolizada M10, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrolyzed Pomalidomide M10 |
| CAS | 918314-45-1 |
| Fórmula molecular | C13H13N3O5 |
| Sinónimo | 4-Amino-?-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N3O5/c14-7-3-1-2-6-10(7)13(21)16(12(6)20)8(11(15)19)4-5-9(17)18/h1-3,8H,4-5,14H2,(H2,15,19)(H,17,18) |
| SMILES | NC(C(N1C(C2=C(C(N)=CC=C2)C1=O)=O)CCC(O)=O)=O |
| Nombre IUPAC | 5-amino-4-(4-amino-1,3-dioxoisoindolina-2-il)-5-ácido oxopenanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.26 |
| Cantidad | 100 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.09 |
| Mostrar más |