Learn More
Tetrafluoroborato de hidrógeno(1-) (solución al 48% en H2O ), Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Código de producto. 30389689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389689 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30389689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71541010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Tetrafluoroborate(1-)
CAS 16872-11-0
Cantidad 10 g
Fórmula molecular BF4 . H
Sinónimo Borofluoric Acid, Fluoroboric Acid, Tetrafluoroboric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/BF4/c2-1(3,4)5/q-1/p+1
SMILES F[B-](F)(F)F
Nombre IUPAC hidro;tetrafluoroborato
Peso molecular (g/mol) 87.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0107
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 48 %