Learn More
Hidrato de tetracloroaurato(III) de hidrógeno, 99,9 % (base metálica), 49 % mínimo de Au, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381689 1 g 1 g
11361689 5 g 5 g
11371689 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11381689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012325.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Utilizado para el microanálisis de rubidio y cesio y para la determinación de alcaloides. Normalmente se usa como un precursor para la preparación de nanopartículas de oro (Au). Se utiliza en las barras de control de reactores nucleares y en la fabricación de filamentos de luz eléctrica.
Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate is used for microanalysis of rubidium, cesium and determination of alkaloids. Usually used as a harbinger for the preparation of gold (Au) nanoparticles. It is used in control rods in nuclear reactors and in the manufacture of light electric light filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27988-77-8
Número MDL MFCD00149903
Nombre IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular AuCl4H
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Sinónimo Tetrachloroauric(III) acid,Chloroauric acid
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ether.
Clave InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Peso molecular (g/mol) 339.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.79 (anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física cristalino/a/s