Learn More
Hidrato de tetracloraurato de hidrógeno, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10546240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10546240 1 g Frasco de vidrio 1 g
10546430 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437170010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 27988-77-8 | AuCl4H | 339.77 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27988-77-8
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Número MDL MFCD00149903
Clave InChI RFWCEGCWRSNAGT-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo chloroauric acid hydrate, Gold trichloride acid hydrate
Nombre IUPAC hydrogen tetrachlorogoldtris(ylium)
SMILES [H+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hydrogen tetrachloroaurate hydrate
Punto de fusión 30.0°C
Color De amarillo a naranja
Forma física Crystals
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 49 to 51% (Au)
Fórmula lineal HAuCl4·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.78
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen tetrachloroaurate(III) hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.