Learn More
Solución de peróxido de hidrógeno, 30%, Chem-Lab
Código de producto. 11914054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
11914054 1 L 1 litro
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11914054 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL00.2308.1000
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Diseñada para su uso en laboratorio como oxidante, lejía y desinfectante. La solución de peróxido de hidrógeno, 30%, Chem-Lab es el peróxido más simple, un oxidante fuerte que tiene una apariencia de líquido transparente y ligeramente viscoso. farmacopea
Las propiedades oxidantes del peróxido de hidrógeno son tan fuertes que se considera una especie de oxígeno altamente reactiva. Debido a que es un ácido débil, puede formar hidroperóxido o sales de peróxido. Industrialmente, se utiliza como blanqueador de pulpa/papel, en la fabricación de percarbonato y perborato de sodio, y en la purificación del agua para eliminar impurezas y olores orgánicos.
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7722-84-1
Punto de ebullición 107°C
Punto de fusión -26°C
Fórmula molecular H2O2
Composición 30+% H2O2
Densidad 1.11g/mL
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Información de solubilidad Water Soluble
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01g/mol
Porcentaje de pureza >30%
Olor Odorless
Residuos después de la evaporación <0.005%
pH 2 to 4
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hidrógeno peróxido 30 p/p % solución p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide