Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución pura, solución al 50 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Hydrogen peroxide |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 114.0°C |
| Punto de fusión | -52.0°C |
| Fórmula lineal | H2O2 |
| Fieser | 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145 |
| Densidad | 1.2000g/mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 34 |
| Porcentaje de pureza | 49.8 to 50.6% |
| Show More |