Learn More
Peróxido de hidrógeno, solución pura, solución al 50 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10185790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2.5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10185790 500 ml Frasco de plástico 500 ML
11932071 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10185790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302865000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    96.65€ / 500 ml
    Ahorro 15.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxidol, perhidrol, dióxido de hidrógeno, inhibina, peroxan, hioxil, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peróxido de hidrógeno al
Color Incolora
Punto de ebullición 114.0°C
Punto de fusión -52.0 °C
Densidad 1.2000 g/ml
Envase Frasco de plástico
Índice de refracción De 1.3665 a 1.3685
Gravedad específica 1.2
Fórmula lineal H2O2
pH De 1 a 4
Cantidad 500 ml
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Forma física Líquido
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza Del 49.8 al 50.6 %
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide, 50 wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide