Learn More
Peróxido de hidrógeno, para análisis, solución al 35 % de peso en agua, estabilizada, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
25 litros
25 ml
500 ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10763201 25 mL Frasco de plástico 25 ml
10773201 500 mL Frasco de plástico 500 ml
10002780 1 L Frasco de plástico 1 litro
10286350 2.5 L Frasco de plástico 2.50 litro
10096153 10 L Tambor de plástico 10 litros
10434833 25 L Tambor de plástico 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10763201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202460250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.00€
    22.65€ / 25 ml
    Ahorro 2.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7722-84-1 | H2O2 | 34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Punto de ebullición 108.0°C
Nombre del producto químico o material Hydrogen peroxide
Punto de fusión -33.0°C
Nombre de nota For analysis, Stabilized
Color Amarillo hasta marrón
Forma física Polvo
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal H2O2
Fieser 01,457; 02,216; 03,154; 04,253; 05,337; 06,286; 07,174; 08,247; 09,241; 10,201; 11,256; 12,242; 14,176; 15,166; 16,177; 17,145
Índice Merck 15, 4835
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and sulfuric ether, insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza 34.5 to 37%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.135
Densidad 1.1350g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen Peroxide, 35 wt% solution in water, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide