Learn More
Peróxido de hidrógeno al 60 % (p/v) (200 volúmenes), puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10746291 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10746291 1 l 1 LT
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10746291 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor H/1860/15
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Color Incoloro
CAS 7722-84-1
Punto de ebullición de 119 °C
Punto de fusión -56 °C
Fórmula molecular H2O2
Número MDL 11333
Sinónimo oxidol, perhidrol, dióxido de hidrógeno, inhibina, peroxan, hioxil, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34,0128g/mol
Envase Frasco de plástico HDPE
Presión de vapor 23 a 30 °C
pH 2
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide, 60% w/v
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide