Learn More
Peróxido de hidrógeno (30 % en agua), Fisher BioReagents
Código de producto. 10386643
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10386643 500 mL 500 GR
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10386643 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2633500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El peróxido de hidrógeno se utiliza como antiséptico y para la descomposición de muestras orgánicas e inorgánicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide
Color Incoloro
Nombre de nota 30% en agua
CAS 7722-84-1, 7732-18-5
Punto de ebullición de 108 °C
Punto de fusión -33 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo (como H2O2, %p/t): 29,0 a 32,0%
Fórmula molecular H2O2
Densidad 1.11g/cm³
Índice Merck 15, 4835
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 34.014
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Formula Weight (peso de la fórmula) 34.01
Porcentaje de pureza 29,0 a 32,0%
Identificación Superar pruebas
Envase Frasco de polietileno
Residuos después de la evaporación 0,002% máx.
Densidad del vapor 1,10g/mol
pH 3.3
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrogen peroxide