Learn More
Peróxido de hidrógeno, 30 % (certificado ACS), Thermo Scientific™
Código de producto. 15686804 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15686804 500 mL Frasco de polietileno 500 ml
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15686804 Supplier Fisher Chemical Supplier No. H325500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7722-84-1 | Molecular Formula: H2O2 | Molecular Weight: 34.014 g/mol
Hydrogen Peroxide, 30% (Certified ACS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7722-84-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL MFCD00011333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Specifications
Nombre del producto químico o material Hydrogen Peroxide, 30%
Color Incolora
Punto de ebullición 108°C
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.110g/cm³
Identificación Pass test
Envase Frasco de polietileno
Residuos después de la evaporación 0.002 % max.
Presión de vapor 23mmHg at 30°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 29.0 to 32.0 %
Información de descomposición Decomposes information: >125°C
pH 3.3
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 34
Porcentaje de pureza 29.0 to 32.0%
Grado ACS