Learn More
Peróxido de hidrógeno al 30-32 % (p/p) (100 volúmenes), certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. p-7073085 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Frasco de plástico HDPE
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10736291 1 L Frasco de plástico HDPE 1 LT
10284000 2.5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 LT
11488333 25 L Recipiente de plástico 25 LT
3 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10736291
Marca: Fisher Chemical H/1800/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
H2O2, número CAS 7722-84-1, albona, hioxilo, dióxido de hidrógeno, inhibina, interox, kastona, oxidol, perhidrol, peroxaan, superoxol,1 l, 30-32 %w/w, 108 °C, CHEBI:16240, incoloro, MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N, peróxido de hidrógeno, -33 °C, 11333, 34.014, frasco de plástico HDPE, 3,3, líquido, 784, OO, 1,1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7722-84-1
Fórmula molecular H2O2
Peso molecular (g/mol) 34.014
Número MDL 11333
Clave InChI MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
Nombre IUPAC peróxido de hidrógeno
SMILES OO
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 108°C
Punto de fusión -33°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 30-32%w/w
Porcentaje de pureza 30 to 32%
Envase Frasco de plástico HDPE
Densidad del vapor 1.1
pH 3.3
Cantidad 1 L
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrogen peroxide 20-35wt% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen peroxide